Principaux documents
559237
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Synonyme(s) :
(m-Fluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-3-fluorobenzoylacetate, Ethyl 3-fluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl m-fluorobenzoyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.5172 (lit.)
pb
262-263 °C (lit.)
Densité
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of biologically active molecules
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves