531456
5-Chloro-2-furaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
34-37 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Clé InChI
DGAUAVDWXYXXGQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable