Principaux documents
27380-U
Supelco
Septa, PTFE havane/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100, SEPTA 16 MM PTFE/SILICONE, ÉPAISSEUR DE 0,060 POUCES (1,52 MM)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
Diam. × épaisseur
16 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400