Principaux documents
512311
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Synonyme(s) :
2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Regioselective iodination using silver salts
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Rhodium(I)-catalyzed carbonylative cyclization of alkynes
  • Copper catalyzed coupling reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable