Documents
495433
Sigma-Aldrich
Lithium dimethylamide preparation
5 wt. % in hexanes
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
51.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
5 wt. % in hexanes
Point d'ébullition
68-70 °C
Densité
0.68 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup