487406
4-Methoxybenzyl isocyanate
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
60-66 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the multi-step synthesis of:
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup