Principaux documents
423289
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrophenol
98%
Synonyme(s) :
5-Nitro-o-cresol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
111-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable