Principaux documents
420085
Sigma-Aldrich
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
99% (sum of enantiomers)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Beilstein:
3201296
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
99% (sum of enantiomers)
Activité optique
[α]20/D −9.5°, c = 2.8 in ethanol
Pf
114-117 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
O[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
Clé InChI
JNJCEALGCZSIGB-SECBINFHSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable