Principaux documents
24910
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-iodobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.45
Beilstein:
1905116
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6334 (lit.)
n20/D 1.635
pb
234-235 °C (lit.)
Pf
1 °C (lit.)
Densité
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Chloro-2-iodobenzene reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to yield 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene[1].
Application
1-Chloro-2-iodobenzene has been used in the preparation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines[2] and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole[3].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A new boronic-acid based strategy to synthesize 4 (5)-(het) aryl-1H-imidazoles.
Primas N, et al.
Tetrahedron, 64(20), 4596-4601 (2008)
Pd catalyzed coupling of 1, 2-dibromoarenes and anilines: formation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines.
Wenderski T, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6851-6853 (2004)
Reaction of 1, 2-dihalogen substituted arenes with lanthanum metal: a new generation method of benzyne.
Kawabata H, et al.
Tetrahedron Letters, 43(28), 4911-4913 (2002)