240702
Ethyl acetoacetate
≥99%
Synonyme(s) :
Ester acétoacétique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.48 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 28.5 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
164.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter