232726
8-Methoxypsoralen
99%
Synonyme(s) :
8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
148-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Clé InChI
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par