Principaux documents
S431567
2-METHYL-2-HEPTANOL
AldrichCPR
S431567-1G
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S431567-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.232
Numéro MDL:
158,00 €