218111
2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride
98%
Synonyme(s) :
2,α-Dichloro-6-fluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Densité
1.401 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(Cl)c1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2F/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
MJGOLNNLNQQIHR-UHFFFAOYSA-N
Application
- as alkylating reagent during the synthesis of 3-benzylsulfanyl derivatives of 1,2,4-triazole and 4-methyl-1,2,4-triazole
- in the preparataion of 2-chloro-6-fluorobenzylamine, required for the synthesis of 9-substituted adenine
- in the preparation of aprinocid via reaction with adenine
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter