189170
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
95%
Synonyme(s) :
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
59 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
Clé InChI
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup