Documents
180645
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
2-Methoxybenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro Beilstein :
2087748
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
143 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
DWJKILXTMUGXOU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methoxyphenylacetonitrile was used in the synthesis of 2-(1-cyano-1-(2-methoxy)phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
264.2 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
129 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Uwe Albrecht et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(14), 4402-4407 (2005-05-21)
2-Alkylidenethiazolidine-4,5-diones were prepared by novel one-pot cyclizations of arylacetonitriles with isothiocyanates and ethyl 2-chloro-2-oxoacetate. The products show antibiotic activity against the Gram-positive bacteria Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.