159565
Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
115-118 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H15NO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup