Principaux documents
S448079
DIETHYL BIS-(2-CYANOETHYL)-MALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.299
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.