Documents
145963
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
60-63 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate was used in the synthesis of pyrimidinopyridones, potential inhibitors of the FMS tyrosine kinase.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hui Huang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2355-2361 (2008-03-18)
A series of pyrimidinopyridones has been designed, synthesized and shown to be potent and selective inhibitors of the FMS tyrosine kinase. Introduction of an amide substituent at the 6-position of the pyridone core resulted in a significant potency increase. Compound