Merck
Impresión en 3D de formulaciones sólidas de administración por vía oral
Formas de administración sólida que se están imprimiendo en 3D.
Tecnología innovadora, posibilidades completamente nuevas, la impresión tridimensional (3D) permite nuevos enfoques, especialmente en el contexto de la producción de medicamentos. También conocida como fabricación aditiva, la impresión en 3D se centra en dos temas candentes de la industria farmacéutica: la medicina personalizada y la producción a demanda. De hecho, está surgiendo una tendencia a alejarse de la fabricación masiva en favor de soluciones más personalizadas. La razón: una fuerte demanda de mejores opciones de tratamiento para satisfacer las necesidades individuales de los pacientes, especialmente en lo que respecta a los pacientes pediátricos y geriátricos. Pero hay más: la impresión en 3D puede ser también clave para reducir los tiempos de desarrollo farmacológico al suministrar material de ensayos clínicos durante las primeras etapas.
Sin embargo, para aprovechar el potencial completo de esta tecnología muy digitalizada, se requieren excipientes especializados, así como la integración de aplicaciones inteligentes para la auto-optimización o el desarrollo automatizado de formulaciones.
Descubra cómo puede mejorar la productividad y el rendimiento.
Nuestra oferta de productos está respaldada por el Programa Emprove® con documentación integral para acelerar su camino al mercado. Si procede, nuestros productos cumplen con las principales farmacopeas.
DESCUBRA CÓMO PUEDE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO
Una rejilla amarilla sobre un fondo morado que representa una matriz polimérica.
Excelente estabilización y mejora de la solubilidad
Nuestra gama Parteck® MXP de polímeros de alcohol polivinílico con alta estabilidad térmica es óptima para una variedad de procesos de fabricación aditiva, especialmente tecnologías basadas en fusión, como el depósito de gota fundida avanzado.
Pulverización de polvo y líquido delante de un fondo amarillo.
Meglumina dos grados, muchas aplicaciones
La base orgánica meglumina puede utilizarse como un contraión para formar una sal con el API o como un excipiente funcional para mejorar la solubilidad del API, mejorar la estabilidad del API y ajustar el valor del pH. Seleccione su grado:
Gráfico esquemático que muestra cómo se cargan los principios activos en la superficie y en los poros de la sílice mesoporosa.
Los plastificantes facilitan la formulación
Los plastificantes pueden utilizarse para reducir la temperatura de procesamiento, facilitando formulaciones con API termolábiles.
Nuestra gama de plastificantes adecuados para tecnologías de impresión en 3D abarca:
Recursos de productos relacionados
Ilustración digital de un ordenador portátil que muestra una figura humana estilizada junto a un rectángulo rosa, todo ello sobre un fondo amarillo.
Latest Advancements of Melt-based 3D Printing Technologies for Oral Drug Delivery
En este seminario virtual, conocerá los últimos avances en impresión3D basada en fusión, ejemplos de aplicaciones para las tecnologías individuales y una inmersión profunda en la tecnología de impresión 3D MED® para diseñar perfiles específicos de liberación de fármacos.
Ilustración digital de un ordenador portátil que muestra una figura humana estilizada junto a un rectángulo rosa, todo ello sobre un fondo amarillo.
Envisioning New Concepts for Pharmaceutical 3D Printing and Solubility Enhancement
En este seminario virtual, presentaremos un nuevo concepto para la fabricación aditiva de formas desafiantes de administración por vía oral. Combinando la plataforma de impresión en 3D a escala comercial de Aprecia con nuestra última tecnología de mejora de solubilidad, estamos imaginando nuevas oportunidades de fabricación para los desarrolladores de formulaciones.
Ilustración digital de un ordenador portátil que muestra una figura humana estilizada junto a un rectángulo rosa, todo ello sobre un fondo amarillo.
The Use of Meglumine Within the Developability Classification System and Beyond
La poca solubilidad sigue siendo un problema fundamental en el desarrollo de formulaciones en la actualidad. Sintonice nuestro seminario virtual para descubrir cómo el Developability Classification System (DCS) y meglumina pueden ayudarle con estos y otros desafíos.