1.06143
Meglumina
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
N- Metil-D-glucamina, 1-Desoxi-1-metilaminosorbitol, 1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
Productos recomendados
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® API
formulario
extra fine powder
solid
temp. de autoignición
~662 °F
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnicas
API processing | salt formation: suitable
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Clave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descripción general
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El API meglumina Emprove® se fabrica de acuerdo con las directrices de la ICH Q7.
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.