V900486
Pancreatina from porcine pancreas
Vetec™, reagent grade
Sinónimos:
Pancreatina from hog pancreas
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable