V900399
L-Cysteine hydrochloride
≥98%, , Vetec™
About This Item
Productos recomendados
product name
L-Cysteine hydrochloride, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥98%
cadena SMILES
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Clave InChI
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable