Merck
V800081
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
AR, ≥99%
Sinónimos:
α-Chlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
126.58
Beilstein:
471308
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
AR
densidad de vapor
4.36 (vs air)
presión de vapor
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
1085 °F
lim. expl.
14 %
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Heart,forestomach, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxidatively intercepting Heck intermediates: Pd-catalyzed 1,2- and 1,1-arylhalogenation of alkenes.
Dipannita Kalyani et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2150-2151 (2008-01-31)
Andrew Martins et al.
Organic letters, 10(21), 5095-5097 (2008-10-09)
The discovery of a novel arylpalladium(II) reduction enables the synthesis of diarylmethanes via reductive benzylation. Benzyl chlorides were found to be the major source of hydride, acting as an alkylating agent and an aprotic surrogate for benzyl alcohol. This represents
Farook Adam et al.
Journal of colloid and interface science, 304(1), 137-143 (2006-09-26)
Silica supported iron catalyst was prepared from rice husk ash (RHA) via the sol-gel technique using an aqueous solution of iron(III) salt in 3.0 M HNO3. The sample was dried at 110 degrees C and labeled as RHA-Fe. A sample
Mikael P Johansson et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(33), 8419-8428 (2011-07-21)
α-diimine iron complexes have been suggested to catalyse polymerisation via two distinct pathways, depending on the spin state of the iron complex. Here, we study a typical complex of this family, (R'')[N,N]FeCl(2), with [N,N] = Cy-N=CR''-CR''=N-Cy (Cy = cyclohexyl, R''
An Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(28), 9534-9536 (2010-06-26)
Aiming to deeply understand the electrocatalytic mechanism of silver on reduction of benzyl chloride, we carried out an in situ electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopic study to characterize various surface species in different electrode potential regions. A further analysis with DFT