1724918
USP
Zolpidem Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Seleccione un Tamaño
1300,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1300,00 €
Productos recomendados
familia API
zolpidem
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=CC(C)=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
Clave InChI
CZVNHSKGTUTQHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Zolpidem Tartrate
- Zolpidem Tartrate Extended-Release Tablets
- Zolpidem Tartrate Tablets
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)