Documentos clave
1718041
USP
Voriconazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(pyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Seleccione un Tamaño
10 MG
1260,00 €
1260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
1260,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15F2N5O
Peso molecular:
331.32
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
voriconazole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Voriconazole Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Voriconazole
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)