Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1330,00 € |
Acerca de este artículo
1330,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
voriconazole
manufacturer/tradename
USP
mp
199-201 °C (dec.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family voriconazole | API family voriconazole | API family voriconazole | API family voriconazole |
| mp 199-201 °C (dec.) | mp - | mp 103-107 °C (lit.) | mp - |
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
signalword
Danger
hcodes
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?