1615322
USP
Solifenacin Identification Mixture B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
1370,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1370,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
solifenacin
fabricante / nombre comercial
USP
disponibilidad
not available in (Sales restrictions may apply)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)