1607200
USP
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
Seleccione un Tamaño
371,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
371,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
safflower oil
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)