Documentos clave
68240
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol - stearyl alcohol mixture
Sinónimos:
Alcohol cetylis et stearylicus
Seleccione un Tamaño
500 G
147,00 €
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
147,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
Descripción general
Cetearyl alcohol is a combination of cetyl and stearyl fatty alcohols. It acts as an emulsion stabilizer, foam stabilizer, opacifying agent, and viscosity-increasing ingredient in both aqueous and nonaqueous solutions.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Transdermal delivery of Nigella sativa oil for topical application in 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene-induced atopic dermatitis in rats
Chawla R and Chauhan A
Journal of PharmaSciTech, 6, 51-59 (2016)
Simple and rapid analytical method for the simultaneous determination of cetrimonium chloride and alkyl alcohols in hair conditioners
Terol A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 32(1), 65-72 (2010)