1598755
USP
Ranolazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, NSC 112256, NSC 133442
Seleccione un Tamaño
1350,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1350,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ranolazine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(C1)COc2c(cccc2)OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clave InChI
RJNVSQLNEALZLC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)