1536510
USP
Powdered Phyllanthus Amarus Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
210,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
210,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
phyllanthus
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Powdered Phyllanthus amarus
- Phyllanthus amarus
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)