1525999
USP
Phenoxybenzamine Alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[Benzyl(1-phenoxypropan-2-yl)amino]ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
1300,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1300,00 €
Productos recomendados
familia API
phenoxybenzamine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Phenoxybenzamine Hydrochloride
- Phenoxybenzamine Hydrochloride Capsules
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)