This item is a product of the USP. The loss on drying is not a recorded test specification on the Supplier's Certificate of Analysis. Please use the link below to access documentation from the Supplier: https://store.usp.org/search?search_api_fulltext=1479202.
1479202
USP
Gamma-Oryzanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
[(1S,3R,6S,8R,11S,12S,15R,16R)-7,7,12,16-tetramethyl-15-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-6-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecanyl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Seleccione un Tamaño
392,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
392,00 €
Productos recomendados
familia API
gamma-oryzanol
envase
pkg of 50 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
-
Gamma-Oryzanolの現行LOTの含量と乾燥減量を教えてください。
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?