Documentos clave
1463982
USP
Nitazoxanide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(5- Nitro-1,3-thiazol-2-yl)-2-hydroxybenzamide
Seleccione un Tamaño
25 MG
1130,00 €
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
1130,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
nitazoxanide
envase
pkg of 25 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
Clave InChI
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Nitazoxanide Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)