Documentos clave
1335417
USP
Ibandronate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ibandronate monosodium salt monohydrate, 3-(N-methyl-N-pentyl)amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonic acid, monosodium salt, monohydrate, (Sodium trihydrogen [1-hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene]diphosphonate, monohydrate)
Seleccione un Tamaño
200 MG
784,00 €
784,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
784,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H22NNaO7P2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
359.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
784,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ibandronate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)CCN(CCCCC)C.O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Ibandronate sodium USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)