Documentos clave
1288667
USP
Gemifloxacin Mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-7-[3-(Aminomethyl)-4-oxo-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 74-(Z)-(O-methyloxime) monomethanesulfonate
Seleccione un Tamaño
300 MG
629,00 €
629,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
300 MG
629,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20FN5O4 · CH4O3S
Peso molecular:
485.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
629,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
gemifloxacin
envase
pkg of 300 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Gemifloxacin Mesylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Gemifloxacin Tablets
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)