Saltar a
1288645
USP
Gemifloxacin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
7-[3-(Aminomethyl)-4-oxo-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8- naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
15 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1270,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17FN4O4 · CH4O3S
Peso molecular:
456.45
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gemifloxacin
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Gemifloxacin Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Gemifloxacin Mesylate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply..
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
128866712886341604596
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 15 mg
packaging
pkg of 300 mg
packaging
pkg of 15 mg
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
gemifloxacin
API family
gemifloxacin
API family
gemifloxacin
API family
rivaroxaban
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)