Documentos clave
1234806
USP
Emedastine difumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
380,00 €
380,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
380,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H34N4O9
Número de CAS:
Peso molecular:
534.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
380,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
emedastine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N1(CCN(CCC1)c2[n](c3c(n2)cccc3)CCOCC)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C17H26N4O.2C4H4O4/c1-3-22-14-13-21-16-8-5-4-7-15(16)18-17(21)20-10-6-9-19(2)11-12-20;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-8H,3,6,9-14H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
Clave InChI
FWLKKPKZQYVAFR-LVEZLNDCSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Emedastine difumarate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)