1204383
USP
(3,5-Diiodo-L-tyrosine)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)