Saltar a
1171273
USP
Deoxycholic Acid (Desoxycholic Acid)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Deoxycholic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 7-Deoxycholic acid, Desoxycholic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
524,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.57
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3219882
MDL number:
524,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
deoxycholic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
171-174 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
700197PD251030960
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98% (HPLC)
description
≥99.0% (T)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
171-174 °C (lit.)
mp
-
mp
171-174 °C (lit.)
mp
171-174 °C (lit.), 170-175 °C
API family
deoxycholic acid
API family
-
API family
-
API family
-
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)