Documentos clave
Z227161
Nucleosil® CN HPLC Guard Column
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L10
Línea del producto
Nucleosil®
Características
endcapped: no
envase
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Extensión del etiquetado
5% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
compatibilidad
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)