Reverse the orientation of the column. Flush for a few minutes with a 20% aqueous solution of the organic used in the analysis to remove buffer salts. Flush for about 30 mins with 100% of the organic used in the analysis. The column can be stored with this organic solution. Before reusing the column, flush again for a few minutes with 20% organic to prevent precipitation of buffer salts.
Z226262
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinónimos:
Cyanopropyl HPLC Column
Seleccione un Tamaño
791,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
791,00 €
Productos recomendados
Agency
suitable for USP L10
Nivel de calidad
Línea del producto
Nucleosil®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Extensión del etiquetado
5% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
cyano
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Categorías relacionadas
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is/are the storage solvent(s)? What should I store it in and clean it with for using in reverse-phase?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?