Documentos clave
Z226106
Spherisorb® Phenyl HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Spherisorb®
Extensión del etiquetado
2.5% Carbon loading
Parámetros
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
220 m2/g
Matriz
phenyl
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
80 Å
técnica de separación
normal phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)