Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 451,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O6
Número CAS:
Peso molecular:
296.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥95% (HPLC) |
| grade primary reference standard | grade - |
| format neat | format - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rosin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?