Merck
Y0002397
Vasicine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Vasicine, (−)-Peganine, (3S)-1,2,3,9-Tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-3-ol
Seleccione un Tamaño
15 MG
236,00 €
236,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
236,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
236,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1C2=NC3=CC=CC=C3CN2CC1
InChI
1S/C11H12N2O/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13/h1-4,10,14H,5-7H2/t10-/m0/s1
Clave InChI
YIICVSCAKJMMDJ-JTQLQIEISA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. Compendial materials should be used for the purpose described in the appropriate monograph unless otherwise authorized by the National Competent Authority. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
e.g. pharmaceutical (small molecule)
Envase
Unit quantity: 15mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)