Merck
PHL89821
Vasicine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Linarine hydrochloride, Peganine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
10 MG
313,00 €
313,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
313,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
224.69
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
313,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C11H12N2O.ClH/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13;/h1-4,10,14H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
Clave InChI
CSDQSAHJCAKJPT-PPHPATTJSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)