Documentos clave
Y0002173
Tilidine hydrochloride hemihydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
20 MG
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
107,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO2 · HCl · 0.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
318.84
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
familia API
tilidine
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.N([C@H]3[C@](CCC=C3)(c4ccccc4)C(=O)OCC)(C)C.N([C@H]1[C@](CCC=C1)(c2ccccc2)C(=O)OCC)(C)C.O
InChI
1S/2C17H23NO2.2ClH.H2O/c2*1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3;;;/h2*5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3;2*1H;1H2/t2*15-,17+;;;/m11.../s1
Clave InChI
WHYVWQHDUOALSV-UMJMSJQKSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Tilidine hydrochloride hemihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)