Merck
Y0001892
Remifentanil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-[methoxycarbonyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]1-piperidine]propanoic acid methyl ester hydrochloride, GI-87084B, Remifentanyl, Ultiva
Seleccione un Tamaño
100 MG
127,00 €
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
127,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28N2O5·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
412.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
remifentanil
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CC)N(C1(CCN(CCC(OC)=O)CC1)C(OC)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
Clave InChI
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... OPRM1(4988)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Remifentanil hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Remifentanil hydrochloride is a mu opioid receptor agonist, anesthetic, and analgesic compound.
Remifentanil hydrochloride is a mu opioid receptor agonist, anesthetic, and analgesic compound. Remifentanil was developed as an ultra-short-acting mu opioid receptor agonist with improved pharmacodynamic properties.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)