Merck
Y0002123
Benzydamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Benzyl-3-(3-[dimethylamino]propoxy)-1H-indazole
Seleccione un Tamaño
10 MG
137,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
137,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23N3O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
345.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
benzydamine
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Clave InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Benzydamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)