Y0002088
Chlorprothixene for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Chlorprothixene, (3Z)- 3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine
Seleccione un Tamaño
132,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
132,00 €
Productos recomendados
familia API
chlorprothixene
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C/CCN(C)C)\c3c1cccc3
InChI
1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
Clave InChI
WSPOMRSOLSGNFJ-AUWJEWJLSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)